Print…
Bismuth(III) bromide ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
17112.14 17112.22
17112.14EA 144 EUR
17112.14 17112.22
Bismuth(III) bromide ≥99% (baseado em metais)
Bismuth(III) bromide
Purity: 99% CAS No.: 7787-58-8 Molecular Formula: BiBr3 Formula Weight: 448.71 Physical Form: Powder Density: 5.72 Appearance: Yellow Odour: Acidic Melting Point: 218° Boiling Point: 453° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014195
Fórmula: BiBr₃
Peso Molecular: 448.69 g/mol
Ponto de ebulição: 453 °C
Ponto de Fusão: 218
Densidade: 5.72
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014195
Número CAS: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,01299