Antimony(III) bromide ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Antimony tribromide
41574.09
41574.18
41574.09EA
69.3
EUR
41574.09
41574.18
Antimony(III) bromide ≥99.5% (baseado em metais)
Antimony(III) bromide
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-61-9
Molecular Formula: SbBr3
Formula Weight: 361.48
Physical Form: -8 Mesh
Density: 4.148
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 96.6°
Boiling Point: 280°
Merck Reference: 14,706
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016317
Fórmula:
Br₃Sb Peso Molecular: 361.47 g/mol Ponto de ebulição: 280 °C Ponto de Fusão: 96.6 °C Densidade: 4.148 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016317 Número CAS: 7789-61-9 EINECS: 232-179-8 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 14,706 |