Antimony(III) bromide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Antimony tribromide
41573.18
41573.30
41573.18EA
178
EUR
41573.18
41573.30
Antimony(III) bromide 99%
Antimony(III) bromide
Purity: 99%
CAS No.: 7789-61-9
Molecular Formula: SbBr3
Formula Weight: 361.48
Physical Form: Powder
Density: 4.148
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Characteristic
Melting Point: 96.6°
Boiling Point: 280°
Merck Reference: 14,706
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016317
Fórmula:
Br₃Sb Peso Molecular: 361.47 g/mol Ponto de ebulição: 280 °C Ponto de Fusão: 96.6 °C Densidade: 4.148 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016317 Número CAS: 7789-61-9 EINECS: 232-179-8 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 12,00747 |