Print…
Antimony(III) bromide 97%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Antimony tribromide
318400500 318402500
ACRO318400500EA 110 EUR
ACRO318400500 ACRO318402500
Antimony(III) bromide 97%, puro
Antimony(III) bromide
Fórmula: Br₃Sb
Peso Molecular: 361.47 g/mol
Ponto de ebulição: 280 °C
Ponto de Fusão: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016317
Número CAS: 7789-61-9
EINECS: 232-179-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00747
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %