Print…
Fentin chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L14289.22 L14289.36
L14289.22EA 43.3 EUR
L14289.22 L14289.36
Fentin chloride 95%
Fentin chloride
Purity: 95% CAS No.: 639-58-7 Molecular Formula: C18H15ClSn Formula Weight: 385.48 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 240°/13.5mm Beilstein Reference: 524762 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00000519
Fórmula: C₁₈H₁₅ClSn
Ponto de ebulição: 240 °C (13,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 103…106 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000519
Número CAS: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
UN: 3146
ADR: 6.1,III