Print…

Clorotrifenilsilano, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

114162-25G 114162-5G
SIAL114162-25GEA 144 EUR
SIAL114162-25G SIAL114162-5G
Clorotrifenilsilano, Sigma-Aldrich®
Clorotrifenilsilano
Fórmula: C₁₈H₁₅ClSi
Ponto de ebulição: 378 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 90…95 °C
Densidade: 1,0165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000496
Número CAS: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR