Print…
Clorotrifenilsilano 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
151250250 151251000
ACRO151250250EA 85.3 EUR
ACRO151250250 ACRO151251000
Clorotrifenilsilano 95%
Clorotrifenilsilano
Fórmula: C₁₈H₁₅ClSi
Ponto de ebulição: 378 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 91…96 °C
Densidade: 1,0165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000496
Número CAS: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥94 %