Difenilsilano ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10884.14
A10884.06
A10884.22
A10884.14EA
158
EUR
A10884.14
A10884.06
A10884.22
Difenilsilano ≥97%
Difenilsilano
Purity: 97%
CAS No.: 775-12-2
Molecular Formula: C12H12Si
Formula Weight: 184.32
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5790
Boiling Point: 95-97°/13mm
Beilstein Reference: 2935887
MDL No.: MFCD00003002
Fórmula:
C₁₂H₁₂Si Ponto de ebulição: 95…97 °C (13 mmHg) Densidade: 0,996 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003002 Número CAS: 775-12-2 EINECS: 212-271-4 |