Print…
Difenilsilano 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
329770050 329770250
ACRO329770050EA 48 EUR
ACRO329770050 ACRO329770250
Difenilsilano 97%
Difenilsilano
Fórmula: C₁₂H₁₂Si
Ponto de ebulição: 95…97 °C (13 mmHg)
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003002
Número CAS: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5780 to 1.5800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %