Print…
Diphenyltin dichloride ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dichlorodiphenylstannane
71139.04 71139.09 71139.18
71139.04EA 30.1 EUR
71139.04 71139.09 71139.18
Diphenyltin dichloride ≥95%
Diphenyltin dichloride
Purity: 95% CAS No.: 1135-99-5 Molecular Formula: C12H10Cl2Sn Formula Weight: 343.81 Flash Point: 150°(302°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 41-43° Boiling Point: 333-337° dec. MDL No.: MFCD00000516
Fórmula: C₁₂H₁₀Cl₂Sn
Ponto de ebulição: 333…337 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Ponto de Inflamação: >150 °C (302 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000516
Número CAS: 1135-99-5
EINECS: 214-496-3
UN: 3146
ADR: 6.1,III