Print…
Fenilsilano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
335150-1G 335150-25G 335150-5G
SIAL335150-1GEA 40.2 EUR
SIAL335150-1G SIAL335150-25G SIAL335150-5G
Fenilsilano, Sigma-Aldrich®
Fenilsilano
Fórmula: C₆H₈Si
Ponto de ebulição: 118 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013478
Número CAS: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 3399
ADR: 4.3,II