Fenilsilano ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17901.06
A17901.14
A17901.22
A17901.06EA
83.2
EUR
A17901.06
A17901.14
A17901.22
Fenilsilano ≥97%
Fenilsilano
Purity: 97%
CAS No.: 694-53-1
Molecular Formula: C6H8Si
Formula Weight: 108.22
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.5105
Boiling Point: 120°
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00013478
Fórmula:
C₆H₈Si Ponto de ebulição: 120 °C Densidade: 0,88 Ponto de Inflamação: 7 °C (45 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013478 Número CAS: 694-53-1 EINECS: 211-772-5 UN: 3399 ADR: 4.3,II |