Print…
Fenilsilano 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
291690050 291690250 291691000
ACRO291690050EA 90 EUR
ACRO291690050 ACRO291690250 ACRO291691000
Fenilsilano 97+%
Fenilsilano
Fórmula: C₆H₈Si
Ponto de ebulição: 120 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013478
Número CAS: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %