Print…
Phenyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
104744-250ML 104744-50ML
SIAL104744-250MLEA 176 EUR
SIAL104744-250ML SIAL104744-50ML
Phenyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Phenyltrimethoxysilane
Fórmula: C₉H₁₄O₃Si
Densidade: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00025689
Número CAS: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9