Phenyltrimethoxysilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13827.14
A13827.22
A13827.36
A13827.14EA
31.4
EUR
A13827.14
A13827.22
A13827.36
Phenyltrimethoxysilane ≥97%
Phenyltrimethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 2996-92-1
Molecular Formula: C6H5Si(OCH3)3
Formula Weight: 198.30
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4735
Melting Point: -25°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 2937896
MDL No.: MFCD00025689
Fórmula:
C₉H₁₄O₃Si Ponto de ebulição: 210…212 °C Ponto de Fusão: –25 °C Densidade: 1,070 Ponto de Inflamação: 86 °C (186 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025689 Número CAS: 2996-92-1 EINECS: 221-066-9 |