Print…
Phenyltrimethoxysilane 85%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
370640500 370642500 370640010
ACRO370640500EA 25.6 EUR
ACRO370640500 ACRO370642500 ACRO370640010
Phenyltrimethoxysilane 85%
Phenyltrimethoxysilane
Fórmula: C₉H₁₄O₃Si
Ponto de ebulição: 233 °C
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 1,062 g/cm³
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025689
Número CAS: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %