Print…
Phenyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phenyltriethoxysilane, Triethoxy(phenyl)silane, Triethoxyphenylsilane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
175609-1KG 175609-250G 175609-5G
SIAL175609-1KGEA 245 EUR
SIAL175609-1KG SIAL175609-250G SIAL175609-5G
Phenyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Phenyltriethoxysilane
Fórmula: C₁₂H₂₀O₃Si
Ponto de ebulição: 237 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 41 °C
Densidade: 0,996 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009065
Número CAS: 780-69-8
EINECS: 212-305-8