Phenyltriethoxysilane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Phenyltriethoxysilane, Triethoxy(phenyl)silane, Triethoxyphenylsilane
L04684.18
L04684.30
L04684.0B
L04684.18EA
29
EUR
L04684.18
L04684.30
L04684.0B
Phenyltriethoxysilane ≥98%
Phenyltriethoxysilane
Purity: 98%
CAS No.: 780-69-8
Molecular Formula: C12H20Si
Formula Weight: 240.38
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4610
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 2940602
MDL No.: MFCD00009065
Fórmula:
C₁₂H₂₀O₃Si Ponto de ebulição: 235 °C Ponto de Fusão: 41 °C Densidade: 0,996 Ponto de Inflamação: 96 °C (204 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009065 Número CAS: 780-69-8 EINECS: 212-305-8 |