Trichloro(phenyl)silane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16713.22
A16713.36
A16713.22EA
41
EUR
A16713.22
A16713.36
Trichloro(phenyl)silane ≥97%
Trichloro(phenyl)silane
Purity: 97%
CAS No.: 98-13-5
Molecular Formula: C6H5Cl3Si
Formula Weight: 211.55
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Odourless
Melting Point: -127°
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 508730
UN No.: 1804
MDL No.: MFCD00000479
Fórmula:
C₆H₅Cl₃Si Ponto de ebulição: 201 °C Ponto de Fusão: –127 °C Densidade: 1,324 Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000479 Número CAS: 98-13-5 EINECS: 202-640-8 UN: 1804 ADR: 8,II |