Print…
Trichloro(phenyl)silane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
131000100 131002500 131000010
ACRO131000100EA 21.2 EUR
ACRO131000100 ACRO131002500 ACRO131000010
Trichloro(phenyl)silane 95%
Trichloro(phenyl)silane
Fórmula: C₆H₅Cl₃Si
Ponto de ebulição: 201 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1,321 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000479
Número CAS: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
UN: 1804
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Hydroxyl value 65 to 78 mg KOH/g
Iodine value 25 to 35 g I2/100 g
Saponification value 65 to 70 mg KOH/g