Print…
Hexametilsilano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18889.0010 8.18889.0050
8.18889.0010EA 57.3 EUR
8.18889.0010 8.18889.0050
Hexametilsilano para síntese, Sigma-Aldrich®
Hexametilsilano
Fórmula: C₆H₁₈Si₂
Ponto de ebulição: 112 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 13…15 °C
Densidade: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008258
Número CAS: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 13 - 15 °C
Molar Mass 146.37 g/mol
Boiling Point 110 - 112 °C
Flash Point -6 °C
Refractive Index 1.4207 (20 °C, 589 nm)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)