Print…
Hexametilsilano 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
202690100 202690500 202692500
ACRO202690100EA 49.8 EUR
ACRO202690100 ACRO202690500 ACRO202692500
Hexametilsilano 98+%
Hexametilsilano
Fórmula: C₆H₁₈Si₂
Ponto de ebulição: 112 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 15 °C
Densidade: 0,71 g/cm³
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008258
Número CAS: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4211 to 1.4231 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %