Print…
Hexabutildiestanho, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hexa-n-butylditin, Hexabutyldistannane, Bis(tributyltin)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
251127-10G 251127-50G
SIAL251127-10GEA 89.3 EUR
SIAL251127-10G SIAL251127-50G
Hexabutildiestanho, Sigma-Aldrich®
Hexabutildiestanho
Fórmula: C₂₄H₅₄Sn₂
Peso Molecular: 580.11 g/mol
Ponto de ebulição: 160
Densidade: 1.162 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009417
Número CAS: 813-19-4
EINECS: 212-383-3
UN: 2788
ADR: 6.1 III