Bis(tributyltin) oxide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 56-35-9
Molecular Formula: C24H54OSn2
Formula Weight: 596.07
Flash Point: 168°(334°F)
Refractive Index: 1.4865
Odour: Irritating
Melting Point: -45°
Boiling Point: 179-180°/2mm
Beilstein Reference: 745057
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009418
Fórmula:
C₂₄H₅₄OSn₂ Ponto de ebulição: 179…180 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: –45 °C Densidade: 1,172 Ponto de Inflamação: 168 °C (334 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009418 Número CAS: 56-35-9 EINECS: 200-268-0 UN: 2788 ADR: 6.1,III |