tetrametilsilano 99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13148.14
A13148.22
A13148.14EA
42.6
EUR
A13148.14
A13148.22
tetrametilsilano 99.9%
tetrametilsilano
Purity: 99.9%
CAS No.: 75-76-3
Molecular Formula: C4H12Si
Formula Weight: 88.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3590
Odour: Mild
Melting Point: -100°
Boiling Point: 26-27°
Beilstein Reference: 1696908
Merck Reference: 14,9229
UN No.: 2749
MDL No.: MFCD00008274
Fórmula:
C₄H₁₂Si Ponto de ebulição: 26…27 °C Ponto de Fusão: –100 °C Densidade: 0,646 Ponto de Inflamação: –27 °C (–16 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008274 Número CAS: 75-76-3 EINECS: 200-899-1 UN: 2749 ADR: 3,I Merck Index: 14,9229 |