Print…
tetrametilsilano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
268861000 268865000 268860025
ACRO268861000EA 73 EUR
ACRO268861000 ACRO268865000 ACRO268860025
tetrametilsilano 99%
tetrametilsilano
Fórmula: C₄H₁₂Si
Ponto de ebulição: 26,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,64 g/cm³
Ponto de Inflamação: –27 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008274
Número CAS: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN: 2749
ADR: 3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3575 to 1.3595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %