tetrametilsilano 99.9+% para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
138470250
138471000
ACRO138470250EA
43.9
EUR
ACRO138470250
ACRO138471000
tetrametilsilano 99.9+% para espectroscopia de RMN
tetrametilsilano
Fórmula:
C₄H₁₂Si Ponto de ebulição: 26…28 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –99 °C Densidade: 0,64 g/cm³ Ponto de Inflamação: –27 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008274 Número CAS: 75-76-3 EINECS: 200-899-1 UN: 2749 ADR: 3,I |
Appearance | Clear colorless Liquid |
GC | ≥99.90 % |
Suitability | (for 1H-NMR position ref.) Passes test |
Elemental Analysis | 6.09 to 6.59 % N |