Print…
Tetrabutyltin para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tetrabutylstannane, Tetra-n-butyltin
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08278.0025 8.08278.0100
8.08278.0025EA 28.1 EUR
8.08278.0025 8.08278.0100
Tetrabutyltin para síntese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutyltin
Fórmula: C₁₆H₃₆Sn
Peso Molecular: 347.17 g/mol
Ponto de ebulição: 145
Ponto de Fusão: –97 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009422
Número CAS: 1461-25-2
EINECS: 215-960-8
UN: 2788
ADR: 6.1 III
Encomendar
Solubility 0.008 g/l (20 °C)
Melting Point -97 °C
Molar Mass 347.15 g/mol
Boiling Point 140 °C (10 hPa)
Vapor Pressure 0.0014 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4742 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)