Print…
Trimethylsilylacetylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethynyltrimethylsilane
A12856.14 A12856.06 A12856.22
A12856.14EA 225 EUR
A12856.14 A12856.06 A12856.22
Trimethylsilylacetylene ≥98%
Trimethylsilylacetylene
Purity: 98% CAS No.: 1066-54-2 Molecular Formula: C5H10Si Formula Weight: 98.22 Flash Point: -34°(-29°F) Refractive Index: 1.3900 Boiling Point: 52-53° Beilstein Reference: 906752 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008569
Fórmula: C₅H₁₀Si
Peso Molecular: 98.22 g/mol
Ponto de ebulição: 52…53 °C
Densidade: 0.710
Ponto de Inflamação: <–34 °C (–29 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008569
Número CAS: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
ADR: 3 II