Print…
Trimethylsilylacetylene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethynyltrimethylsilane
203570050 203570250 203571000
ACRO203570050EA 74.8 EUR
ACRO203570050 ACRO203570250 ACRO203571000
Trimethylsilylacetylene 98%
Trimethylsilylacetylene
Fórmula: C₅H₁₀Si
Peso Molecular: 98.22 g/mol
Ponto de ebulição: 53
Densidade: 0.69 g/cm³
Ponto de Inflamação: –34 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008569
Número CAS: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3873 to 1.3903 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %