Triethylsilylacetylene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L20217.03
L20217.06
L20217.03EA
32.8
EUR
L20217.03
L20217.06
Triethylsilylacetylene 97%
Triethylsilylacetylene
Purity: 97%
CAS No.: 1777-03-3
Molecular Formula: HC≡CSi(CH2CH3)3
Formula Weight: 140.31
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4315
Boiling Point: 136-140°
Beilstein Reference: 1743814
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075373
Fórmula:
C₈H₁₆Si Peso Molecular: 140.3 g/mol Ponto de ebulição: 136…140 °C Densidade: 0.783 Ponto de Inflamação: 17 °C (62 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075373 Número CAS: 1777-03-3 ADR: 3 II |