Print…
Trietilsilano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
230197-25G 230197-5G 230197-100G
SIAL230197-25GEA 75.6 EUR
SIAL230197-25G SIAL230197-5G SIAL230197-100G
Trietilsilano, Sigma-Aldrich®
Trietilsilano
Fórmula: C₆H₁₆Si
Peso Molecular: 116.28 g/mol
Ponto de ebulição: 107
Ponto de Fusão: –156.9 °C
Densidade: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –3 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009018
Número CAS: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3 II