Print…
Trietilsilano zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
8.18806.0010 8.18806.0050
8.18806.0010EA 55.9 EUR
8.18806.0010 8.18806.0050
Trietilsilano zS, Sigma-Aldrich®
Trietilsilano
Fórmula: C₆H₁₆Si
Peso Molecular: 116.28 g/mol
Ponto de ebulição: 107
Ponto de Fusão: –156.9 °C
Densidade: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009018
Número CAS: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 116.28 g/mol
Boiling Point 107 - 109 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Refractive Index 1.4117 (20 °C, 589 nm)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid