Triisopropylsilane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L09585.14
L09585.06
L09585.22
L09585.PG
L09585.PF
L09585.14EA
102
EUR
L09585.14
L09585.06
L09585.22
L09585.PG
L09585.PF
Triisopropylsilane ≥98%
Triisopropylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 6485-79-6
Molecular Formula: C9H22Si
Formula Weight: 158.36
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Mild
Boiling Point: 166°
Beilstein Reference: 1733718
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009657
Fórmula:
C₉H₂₂Si Ponto de ebulição: 166 °C Densidade: 0,773 Ponto de Inflamação: 35 °C (95 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009657 Número CAS: 6485-79-6 ADR: 3,III |