Print…
Triisopropylsilane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
214920100 214920500 214922500
ACRO214920100EA 44.4 EUR
ACRO214920100 ACRO214920500 ACRO214922500
Triisopropylsilane 98%
Triisopropylsilane
Fórmula: C₉H₂₂Si
Ponto de ebulição: 84…86 °C (35 mmHg)
Densidade: 0,773 g/cm³
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009657
Número CAS: 6485-79-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %