Print…
Tributyltin methanolate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
212090100 212090250 212091000
ACRO212090100EA 43.9 EUR
ACRO212090100 ACRO212090250 ACRO212091000
Tributyltin methanolate 97%
Tributyltin methanolate
Fórmula: C₁₃H₃₀OSn
Ponto de ebulição: 97…97,5 °C
Densidade: 1,11 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009419
Número CAS: 1067-52-3
EINECS: 213-933-5
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4726 to 1.4746 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥96.0 %