Print…
Tributyltin hydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Tri-n-butyltin hydride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
234788-10G 234788-500G 234788-50G
SIAL234788-10GEA 54.9 EUR
SIAL234788-10G SIAL234788-500G SIAL234788-50G
Tributyltin hydride, Sigma-Aldrich®
Tributyltin hydride
Fórmula: C₁₂H₂₈Sn
Peso Molecular: 291.06 g/mol
Ponto de ebulição: 112…114 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < 0 °C
Densidade: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 109
Número MDL : MFCD00009416
Número CAS: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
UN: 2929
ADR: 6.1 II