Tributyltin hydride 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tri-n-butyltin hydride
Estabilização:
250-1000 ppm Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
A13298.09
A13298.14
A13298.18
A13298.22
A13298.30
A13298.09EA
62.8
EUR
A13298.09
A13298.14
A13298.18
A13298.22
A13298.30
Tributyltin hydride 97% estabilizada
Tributyltin hydride
stabilised with 250-1000ppm BHT
Purity: 97%
CAS No.: 688-73-3
Molecular Formula: C12H28Sn
Formula Weight: 291.07
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Odourless
Melting Point: 0-1°
Boiling Point: 68-74°/0.3mm
Beilstein Reference: 3587329
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00009416
Fórmula:
C₁₂H₂₈Sn Peso Molecular: 291.06 g/mol Ponto de ebulição: 68…74 °C (0.3 mmHg) Ponto de Fusão: 0…1 °C Densidade: 1.098 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009416 Número CAS: 688-73-3 EINECS: 211-704-4 UN: 2929 ADR: 6.1 II |