Print…
Tributyltin hydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tri-n-butyltin hydride
215730100 215730500 215732500
ACRO215730100EA 40.7 EUR
ACRO215730100 ACRO215730500 ACRO215732500
Tributyltin hydride 97%
Tributyltin hydride
Fórmula: C₁₂H₂₈Sn
Peso Molecular: 291.06 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C (.4 mmHg)
Densidade: 1.08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009416
Número CAS: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
UN: 2788
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %