Print…
Clorotrietilsilano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
215940250 215941000 215945000
ACRO215940250EA 72.8 EUR
ACRO215940250 ACRO215941000 ACRO215945000
Clorotrietilsilano 99%
Clorotrietilsilano
Fórmula: C₆H₁₅ClSi
Ponto de ebulição: 142…144 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000507
Número CAS: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %