Print…
Cloreto de Tributilestanho, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Chlorotributylstannane, Tri-n-butyltin chloride, TBTC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T50202-100G T50202-500G T50202-5G
SIALT50202-100GEA 67.5 EUR
SIALT50202-100G SIALT50202-500G SIALT50202-5G
Cloreto de Tributilestanho, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Tributilestanho
Fórmula: C₁₂H₂₇ClSn
Peso Molecular: 325.51 g/mol
Ponto de ebulição: 171…173 °C (25 mmHg)
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Número MDL : MFCD00000521
Número CAS: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
UN: 2788
ADR: 6.1 II