Cloreto de Tributilestanho 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 96%
CAS No.: 1461-22-9
Molecular Formula: C12H27ClSn
Formula Weight: 325.51
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.4910
Melting Point: -19°
Boiling Point: 171-173°/25mm
Beilstein Reference: 3535715
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00000521
Fórmula:
C₁₂H₂₇ClSn Ponto de ebulição: 171…173 °C (25 mmHg) Ponto de Fusão: –19 °C Densidade: 1,200 Ponto de Inflamação: 120 °C (248 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000521 Número CAS: 1461-22-9 EINECS: 215-958-7 UN: 2788 ADR: 6.1,II |