Print…
Cloreto de Tributilestanho 95% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chlorotributylstannane, Tri-n-butyltin chloride, TBTC
139351000 139355000
ACRO139351000EA 44.7 EUR
ACRO139351000 ACRO139355000
Cloreto de Tributilestanho 95% tech.
Cloreto de Tributilestanho
Fórmula: C₁₂H₂₇ClSn
Peso Molecular: 325.51 g/mol
Ponto de ebulição: 171…173 °C (25 mmHg)
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 1.2 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Número MDL : MFCD00000521
Número CAS: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
UN: 2788
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 %