Print…
Triisopropilclorosilano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
241725-10G 241725-50G
SIAL241725-10GEA 140 EUR
SIAL241725-10G SIAL241725-50G
Triisopropilclorosilano, Sigma-Aldrich®
Triisopropilclorosilano
Fórmula: C₉H₂₁ClSi
Ponto de ebulição: 198 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,9008 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009656
Número CAS: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II