Triisopropilclorosilano ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
A17376.18
A17376.09
A17376.30
A17376.18EA
289
EUR
A17376.18
A17376.09
A17376.30
Triisopropilclorosilano ≥97%
Triisopropilclorosilano
Purity: 97+%
CAS No.: 13154-24-0
Molecular Formula: [(CH3)2CH]3SiCl
Formula Weight: 192.81
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4535
Odour: Acrid
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 1737446
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00009656
Fórmula:
C₉H₂₁ClSi Ponto de ebulição: 200 °C Densidade: 0,908 Ponto de Inflamação: 62 °C (144 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009656 Número CAS: 13154-24-0 UN: 2987 ADR: 8,II |