Print…
Triisopropilclorosilano 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
377350050 377350250 377351000
ACRO377350050EA 52.9 EUR
ACRO377350050 ACRO377350250 ACRO377351000
Triisopropilclorosilano 95%
Triisopropilclorosilano
Fórmula: C₉H₂₁ClSi
Ponto de ebulição: 198 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,902 g/cm³
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009656
Número CAS: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %