Print…
Triisopropilclorosilano 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
221260100 221260500 221262500
ACRO221260100EA 84.1 EUR
ACRO221260100 ACRO221260500 ACRO221262500
Triisopropilclorosilano 97%
Triisopropilclorosilano
Fórmula: C₉H₂₁ClSi
Ponto de ebulição: 198 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,902 g/cm³
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009656
Número CAS: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %