Print…
Bromotrimetilsilano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
92337-100ML 92337-25ML 92337-5ML
SIAL92337-100MLEA 496 EUR
SIAL92337-100ML SIAL92337-25ML SIAL92337-5ML
Bromotrimetilsilano, Sigma-Aldrich®
Bromotrimetilsilano
Fórmula: C₃H₉BrSi
Ponto de ebulição: 79 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000048
Número CAS: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2924
ADR: 3,II