Print…
Dioctyltin oxide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
71193.14 71193.22 71193.36
71193.14EA 31.4 EUR
71193.14 71193.22 71193.36
Dioctyltin oxide
Dioctyltin oxide
CAS No.: 870-08-6 Molecular Formula: (C8H17)2SnO Formula Weight: 361.14 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 245-248° dec. MDL No.: MFCD00013839
Fórmula: C₁₆H₃₄OSn
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 245…248 °C (decomposição)
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013839
Número CAS: 870-08-6
EINECS: 212-791-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III