Dimethyltin oxide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
71164.04
71164.09
71164.18
71164.04EA
51.7
EUR
71164.04
71164.09
71164.18
Dimethyltin oxide
Dimethyltin oxide
CAS No.: 2273-45-2
Molecular Formula: (CH3)2SnO
Formula Weight: 166.77
Physical Form: Powder
Melting Point: dec.
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00013838
Fórmula:
C₂H₆OSn Ponto de Fusão: Dec. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013838 Número CAS: 2273-45-2 EINECS: 218-881-7 UN: 3146 ADR: 6.1,III |